Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4708-1G CA-4708-5G CA-4708-25G
COBBCA-4708-1GEA 0 EUR
COBBCA-4708-1G COBBCA-4708-5G COBBCA-4708-25G
Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₃
MDL: MFCD00041006
CAS-Nummer: 780-31-4