Ethyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4731-5G
CA-4731-1G
COBBCA-4731-5GEA
1590
EUR
COBBCA-4731-5G
COBBCA-4731-1G
Ethyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Ethyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Formel:
C₉H₇BrF₂O₂ |
MDL:
MFCD12756425 CAS-Nummer: 1187386-10-2 |