Methyl-3-brom-4-hydroxy-5-methoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4974-25G
CA-4974-5G
CA-4974-1G
COBBCA-4974-25GEA
1180
EUR
COBBCA-4974-25G
COBBCA-4974-5G
COBBCA-4974-1G
Methyl-3-brom-4-hydroxy-5-methoxybenzoat
Methyl-3-brom-4-hydroxy-5-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₄ Molecular Weight: 261.07 g/mol |
MDL:
MFCD06203663 CAS-Nummer: 108249-43-0 |