3-Brom-5-butoxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4993-5G CA-4993-1G
COBBCA-4993-5GEA 0 EUR
COBBCA-4993-5G COBBCA-4993-1G
3-Brom-5-butoxybenzoesäure
3-Bromo-5-butoxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₃BrO₃
MDL: MFCD16618945
CAS-Nummer: 1228956-96-4