5-Brom-3-fluor-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2073-5G HC-2073-1G
COBBHC-2073-5GEA 182 EUR
COBBHC-2073-5G COBBHC-2073-1G
5-Brom-3-fluor-2-methoxypyridin
5-Brom-3-fluor-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₅BrFNO
MDL: MFCD04112553
CAS-Nummer: 124432-70-8