5-Brom-2-iodbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3199-5G HC-3199-25G HC-3199-1G
COBBHC-3199-5GEA 31 EUR
COBBHC-3199-5G COBBHC-3199-25G COBBHC-3199-1G
5-Brom-2-iodbenzoesäure
5-Brom-2-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄BrIO₂
MDL: MFCD00079717
CAS-Nummer: 21740-00-1