2-Brom-6-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6404-5G HC-6404-25G HC-6404-100G
COBBHC-6404-5GEA 26.2 EUR
COBBHC-6404-5G COBBHC-6404-25G COBBHC-6404-100G
2-Brom-6-methoxypyridin
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,02 g/mol
MDL: MFCD00088345
CAS-Nummer: 40473-07-2