2-Brom-6-propoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6451-5G
HC-6451-1G
HC-6451-25G
COBBHC-6451-5GEA
312
EUR
COBBHC-6451-5G
COBBHC-6451-1G
COBBHC-6451-25G
2-Brom-6-propoxypyridin
2-Bromo-6-propoxypyridine
Formel:
C₈H₁₀BrNO |
MDL:
MFCD00234429 CAS-Nummer: 891842-82-3 |