2-Acetyl-7-brombenzofuran
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1374-5G HI-1374-1G
COBBHI-1374-5GEA 796 EUR
COBBHI-1374-5G COBBHI-1374-1G
2-Acetyl-7-brombenzofuran
2-Acetyl-7-brombenzofuran
Formel: C₁₀H₇BrO₂
MDL: MFCD10699679
CAS-Nummer: 460086-95-7