Methyl-3-furoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl furan-3-carboxylate
HI-1506-5G
HI-1506-25G
HI-1506-1G
COBBHI-1506-5GEA
114
EUR
COBBHI-1506-5G
COBBHI-1506-25G
COBBHI-1506-1G
Methyl-3-furoat
Methyl-3-furoat
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol |
MDL:
MFCD06203671 CAS-Nummer: 13129-23-2 |