2-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7431-100G
OS-7431-25G
COBBOS-7431-100GEA
0
EUR
COBBOS-7431-100G
COBBOS-7431-25G
2-Picolylchlorid Hydrochlorid
2-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂N |
MDL:
MFCD00012811 CAS-Nummer: 6959-47-3 EINECS: 230-149-9 UN: 3261 ADR: 8,III |