3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7432-5G
OS-7432-25G
OS-7432-100G
COBBOS-7432-5GEA
0
EUR
COBBOS-7432-5G
COBBOS-7432-25G
COBBOS-7432-100G
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂N |
MDL:
MFCD00012818 CAS-Nummer: 6959-48-4 EINECS: 230-150-4 UN: 3261 ADR: 8,III |