4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7433-100G OS-7433-25G OS-7433-5G
COBBOS-7433-100GEA 0 EUR
COBBOS-7433-100G COBBOS-7433-25G COBBOS-7433-5G
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
MDL: MFCD00012826
CAS-Nummer: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8,III