2-Chlor-3-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
OS-7694-5G
OS-7694-25G
OS-7694-1G
COBBOS-7694-5GEA
50.8
EUR
COBBOS-7694-5G
COBBOS-7694-25G
COBBOS-7694-1G
2-Chlor-3-formylpyridin
2-Chlor-3-formylpyridin
Formel:
C₆H₄ClNO Molecular Weight: 141,56 g/mol |
MDL:
MFCD01315308 CAS-Nummer: 36404-88-3 |