2-(Boc-amino)-4-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Chloropyridin-2-yl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (4-chloropyridin-2-yl)carbamate
OT-0177-1G
OT-0177-5G
OT-0177-25G
COBBOT-0177-1GEA
81.2
EUR
COBBOT-0177-1G
COBBOT-0177-5G
COBBOT-0177-25G
2-(Boc-amino)-4-chlorpyridin
2-(Boc-amino)-4-chlorpyridin
Formel:
C₁₀H₁₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 228,68 g/mol |
MDL:
MFCD05663519 CAS-Nummer: 130721-78-7 |