2-Acetamido-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: N-(6-Methylpyridin-2-yl)acetamide
OT-0180-5G OT-0180-1G
COBBOT-0180-5GEA 63.9 EUR
COBBOT-0180-5G COBBOT-0180-1G
2-Acetamido-6-methylpyridin
2-Acetamido-6-methylpyridin
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
MDL: MFCD00091881
CAS-Nummer: 5327-33-3