2-(Boc-amino)-5-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-8046-5G OT-8046-25G
COBBOT-8046-5GEA 0 EUR
COBBOT-8046-5G COBBOT-8046-25G
2-(Boc-amino)-5-brompyridin
2-(Boc-amino)-5-brompyridin
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
MDL: MFCD06411381
CAS-Nummer: 159451-66-8