3-Brom-4-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OT-8106-1G
OT-8106-10G
COBBOT-8106-1GEA
51.3
EUR
COBBOT-8106-1G
COBBOT-8106-10G
3-Brom-4-formylpyridin
3-Brom-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Molecular Weight: 186,01 g/mol |
MDL:
MFCD05864506 CAS-Nummer: 70201-43-3 |