3-Brom-2-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OT-8108-5G
OT-8108-1G
COBBOT-8108-5GEA
748
EUR
COBBOT-8108-5G
COBBOT-8108-1G
3-Brom-2-formylpyridin
3-Brom-2-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Molecular Weight: 186,01 g/mol |
MDL:
MFCD07781220 CAS-Nummer: 405174-97-2 |