2-Chlor-4-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
OT-8130-5G
OT-8130-1G
COBBOT-8130-5GEA
114
EUR
COBBOT-8130-5G
COBBOT-8130-1G
2-Chlor-4-formylpyridin
2-Chlor-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄ClNO Molecular Weight: 141,56 g/mol |
MDL:
MFCD06651557 CAS-Nummer: 101066-61-9 |