3-Chlor-5-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Chloro-pyridine-3-carbaldehyde, 5-Chloronicotinaldehyde
OT-8131-1G
OT-8131-5G
COBBOT-8131-1GEA
141
EUR
COBBOT-8131-1G
COBBOT-8131-5G
3-Chlor-5-formylpyridin
3-Chlor-5-formylpyridin
Formel:
C₆H₄ClNO Molecular Weight: 141,56 g/mol |
MDL:
MFCD08457773 CAS-Nummer: 113118-82-4 |