3-Chlor-2-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
OT-8132-5G
OT-8132-1G
COBBOT-8132-5GEA
408
EUR
COBBOT-8132-5G
COBBOT-8132-1G
3-Chlor-2-formylpyridin
3-Chlor-2-formylpyridin
Formel:
C₆H₄ClNO Molecular Weight: 141.56 g/mol |
MDL:
MFCD09991855 CAS-Nummer: 206181-90-0 |