3-Fluor-2-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-Fluoropicolinaldehyde, 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde
OT-8138-1G
OT-8138-5G
COBBOT-8138-1GEA
47.5
EUR
COBBOT-8138-1G
COBBOT-8138-5G
3-Fluor-2-formylpyridin
3-Fluor-2-formylpyridin
Formel:
C₆H₄FNO Molecular Weight: 125,1 g/mol |
MDL:
MFCD07781234 CAS-Nummer: 31224-43-8 |