5-Fluor-2-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 5-Fluoropicolinaldehyde
OT-8139-1G OT-8139-5G
COBBOT-8139-1GEA 181 EUR
COBBOT-8139-1G COBBOT-8139-5G
5-Fluor-2-formylpyridin
5-Fluor-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Molecular Weight: 125,1 g/mol
MDL: MFCD07781242
CAS-Nummer: 31181-88-1