2-Fluor-5-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
OT-8140-5G OT-8140-1G
COBBOT-8140-5GEA 225 EUR
COBBOT-8140-5G COBBOT-8140-1G
2-Fluor-5-formylpyridin
2-Fluor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Molecular Weight: 125.1 g/mol
MDL: MFCD08064049
CAS-Nummer: 677728-92-6