3-Brom-2-propoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1236-5G PY-1236-1G
COBBPY-1236-5GEA 742 EUR
COBBPY-1236-5G COBBPY-1236-1G
3-Brom-2-propoxypyridin
3-Bromo-2-propoxypyridine
Formel: C₈H₁₀BrNO
MDL: MFCD09743637
CAS-Nummer: 760207-92-9