2-Acetamido-5-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7185-1G PY-7185-5G
COBBPY-7185-1GEA 63.4 EUR
COBBPY-7185-1G COBBPY-7185-5G
2-Acetamido-5-chlor-4-methylpyridin
2-Acetamido-5-chlor-4-methylpyridin
Formel: C₈H₉ClN₂O
Molecular Weight: 184.62 g/mol
MDL: MFCD07375088
CAS-Nummer: 148612-16-2