2-Amino-3,5-dichlor-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
PY-7262-1G
PY-7262-25G
PY-7262-5G
COBBPY-7262-1GEA
25.5
EUR
COBBPY-7262-1G
COBBPY-7262-25G
COBBPY-7262-5G
2-Amino-3,5-dichlor-6-methylpyridin
2-Amino-3,5-dichloro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 177,03 g/mol |
MDL:
MFCD00129029 CAS-Nummer: 22137-52-6 |