5-Chlor-3-fluor-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methoxy-5-chloro-3-fluoropyridine
PY-7298-1G
PY-7298-5G
COBBPY-7298-1GEA
0
EUR
COBBPY-7298-1G
COBBPY-7298-5G
5-Chlor-3-fluor-2-methoxypyridin
5-Chlor-3-fluor-2-methoxypyridin
Formel:
C₆H₅ClFNO |
MDL:
MFCD07375056 CAS-Nummer: 886374-01-2 |