2-Chlor-3-methoxy-6-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-3-methoxy-6-nitropyridine
PY-7323-1G
PY-7323-5G
COBBPY-7323-1GEA
208
EUR
COBBPY-7323-1G
COBBPY-7323-5G
2-Chlor-3-methoxy-6-nitropyridin
2-Chlor-3-methoxy-6-nitropyridin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₃ Molecular Weight: 233.02 g/mol |
MDL:
MFCD06662266 CAS-Nummer: 76066-07-4 |