2-Brom-4-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7397-1G PY-7397-5G
COBBPY-7397-1GEA 88.9 EUR
COBBPY-7397-1G COBBPY-7397-5G
2-Brom-4-methoxypyridin
2-Bromo-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MDL: MFCD06254613
CAS-Nummer: 89488-29-9