2-Acetamido-3-brom-5-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7779-1G
PY-7779-5G
COBBPY-7779-1GEA
0
EUR
COBBPY-7779-1G
COBBPY-7779-5G
2-Acetamido-3-brom-5-fluorpyridin
2-Acetamido-3-brom-5-fluorpyridin
Formel:
C₇H₆BrFN₂O |
MDL:
MFCD11053869 CAS-Nummer: 1065074-95-4 |