2-Acetamido-5-amino-3-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7781-1G PY-7781-250M
COBBPY-7781-1GEA 742 EUR
COBBPY-7781-1G COBBPY-7781-250M
2-Acetamido-5-amino-3-brompyridin
2-Acetamido-5-amino-3-brompyridin
Formel: C₇H₈BrN₃O
MDL: MFCD11053878
CAS-Nummer: 896161-09-4