2-(Boc-amino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: tert-Butyl N-(2-pyridyl)carbamate, tert-Butyl pyridin-2-ylcarbamate
PY-7791-1G PY-7791-25G PY-7791-5G
COBBPY-7791-1GEA 26 EUR
COBBPY-7791-1G COBBPY-7791-25G COBBPY-7791-5G
2-(Boc-amino)pyridin
2-(Boc-amino)pyridin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 194,23 g/mol
MDL: MFCD03411622
CAS-Nummer: 38427-94-0