2-Acetamido-6-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-(6-Bromopyridin-2-yl)acetamide
PY-7846-1G
PY-7846-5G
COBBPY-7846-1GEA
127
EUR
COBBPY-7846-1G
COBBPY-7846-5G
2-Acetamido-6-brompyridin
2-Acetamido-6-brompyridin
Formel:
C₇H₇BrN₂O Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD00234277 CAS-Nummer: 25218-99-9 |