2-Fluor-6-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7907-1G PY-7907-5G
COBBPY-7907-1GEA 31.2 EUR
COBBPY-7907-1G COBBPY-7907-5G
2-Fluor-6-methoxypyridin
2-Fluoro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆FNO
MDL: MFCD09998161
CAS-Nummer: 116241-61-3