3-Amino-2-brom-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-6-methylpyridin-3-amine, 3-Amino-2-bromo-6-picoline, 5-Amino-6-bromo-2-picoline
PY-7937-1G
PY-7937-5G
COBBPY-7937-1GEA
50.8
EUR
COBBPY-7937-1G
COBBPY-7937-5G
3-Amino-2-brom-6-methylpyridin
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187.04 g/mol |
MDL:
MFCD03095078 CAS-Nummer: 126325-53-9 |