2-Acetamido-5-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7949-1G PY-7949-5G
COBBPY-7949-1GEA 0 EUR
COBBPY-7949-1G COBBPY-7949-5G
2-Acetamido-5-brompyridin
2-Acetamido-5-brompyridin
Formel: C₇H₇BrN₂O
MDL: MFCD00468968
CAS-Nummer: 7169-97-3