Ethyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
006145-1G 006145-5G 006145-25G
FLUO006145-1GEA 31.1 EUR
FLUO006145-1G FLUO006145-5G FLUO006145-25G
Ethyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Ethyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molecular Weight: 218,18 g/mol
MDL: MFCD00013556
CAS-Nummer: 577-62-8