Ethyl-4-(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ethyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
006147-5G 006147-25G 006147-100G 006147-1G
FLUO006147-5GEA 39.9 EUR
FLUO006147-5G FLUO006147-25G FLUO006147-100G FLUO006147-1G
Ethyl-4-(trifluormethyl)benzoat
Ethyl-4-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molecular Weight: 218,18 g/mol
MDL: MFCD00013563
CAS-Nummer: 583-02-8