Indium(III)trifluormethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
006639-100G
006639-25G
006639-5G
FLUO006639-100GEA
0
EUR
FLUO006639-100G
FLUO006639-25G
FLUO006639-5G
Indium(III)trifluormethansulfonat
Indium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉InO₉S₃ Molecular Weight: 562.03 g/mol |
MDL:
MFCD00144478 CAS-Nummer: 128008-30-0 UN: 3261 ADR: 8 II |