Dimethyl-2-fluorterephthalat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Dimethyl 2-fluoroterephthalate
009154-1G 009154-5G
FLUO009154-1GEA 121 EUR
FLUO009154-1G FLUO009154-5G
Dimethyl-2-fluorterephthalat
Dimethyl-2-fluorterephthalat
Formel: C₁₀H₉FO₄
Molecular Weight: 212,18 g/mol
MDL: MFCD00042266
CAS-Nummer: 5292-47-7
EINECS: 226-135-7