Scandium(III)trifluormethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
009343-1G 009343-5G
FLUO009343-1GEA 34.1 EUR
FLUO009343-1G FLUO009343-5G
Scandium(III)trifluormethansulfonat
Scandium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Sc
MDL: MFCD00192433
CAS-Nummer: 144026-79-9