2-Acetamido-5-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
013106-5G 013106-1G
FLUO013106-5GEA 131 EUR
FLUO013106-5G FLUO013106-1G
2-Acetamido-5-nitropyridin
2-Acetamido-5-nitropyridin
Formel: C₇H₇N₃O₃
MDL: MFCD00833973
CAS-Nummer: 5093-64-1