2-Acetyl-5-nitrobenzofuran
Lieferant: FLUOROCHEM
013109-1G 013109-5G
FLUO013109-1GEA 124 EUR
FLUO013109-1G FLUO013109-5G
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran
Formel: C₁₀H₇NO₄
Molecular Weight: 205.17 g/mol
MDL: MFCD00051634
CAS-Nummer: 23136-39-2