4-Chlorphthalsäureanhydrid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
FL13485.POR
013485-1G
CHMPFL13485.POREA
0
EUR
CHMPFL13485.POR
FLUO013485-1G
4-Chlorphthalsäureanhydrid
4-Chlorphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₃ClO₃ Molecular Weight: 182,56 g/mol |
MDL:
MFCD00152354 CAS-Nummer: 118-45-6 EINECS: 204-251-9 |