5-Methyl-2-furoylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
FL13648.POR 013648-2.5G 013648-1G
CHMPFL13648.POREA 0 EUR
CHMPFL13648.POR FLUO013648-2.5G FLUO013648-1G
5-Methyl-2-furoylchlorid
5-Methyl-2-furoylchlorid
Formel: C₆H₅ClO₂
MDL: MFCD03421416
CAS-Nummer: 14003-11-3
UN: 3261
ADR: 8,II