3-Methyl-2-furancarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3-Methylfuran-2-carboxylic acid
FL13650.POR 013650-5G 013650-1G
CHMPFL13650.POREA 0 EUR
CHMPFL13650.POR FLUO013650-5G FLUO013650-1G
3-Methyl-2-furancarbonsäure
3-Methyl-2-furoic acid
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
MDL: MFCD00014111
CAS-Nummer: 4412-96-8
EINECS: 224-571-2