5-Fluor-2-nitrobenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL13851.POR 013851-1G 013851-5G
CHMPFL13851.POREA 0 EUR
CHMPFL13851.POR FLUO013851-1G FLUO013851-5G
5-Fluor-2-nitrobenzonitril
5-Fluor-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 166.11 g/mol
MDL: MFCD01632196
CAS-Nummer: 50594-78-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III