1-(2,5-Dimethylbenzyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
014890-100MG
014890-1G
FLUO014890-100MGEA
0
EUR
FLUO014890-100MG
FLUO014890-1G
1-(2,5-Dimethylbenzyl)piperazin
1-(2,5-Dimethylbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₃H₂₀N₂ |
CAS-Nummer:
104481-67-6 |